Learn More
Epredia™ Tinción para fibras elásticas Richard-Allan Scientific™, solución de tinción de Van Gieson
Código de producto. p-4530200 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Solución alcohólica de hematoxilina
Solución de tinción de Van Gieson
Solución de tiosulfato de sodio
Solución de yodo de Weigert
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ML
250 ml
500 ml
Código de producto. Tipo unitSize
12543627 Solución de tiosulfato de sodio 500 ml
12513637 Solución alcohólica de hematoxilina 250 ml
12533637 Solución de yodo de Weigert 125 ml
12543637 Solución de tinción de Van Gieson 250 ML
4 options
Código de producto. 12543627
Marca: Epredia™ 88000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Demuestre la atrofia, el debilitamiento y la pérdida de tejido conjuntivo elástico con la tinción para fibras elásticas Epredia™ Richard-Allan Scientific™.
  • Se basa en la técnica Verhoeff para fibras elásticas
  • También se utiliza para identificar las rupturas, las fisuras y la reduplicación de laminillas elásticas que se producen en las enfermedades vasculares
  • Las fibras elásticas se tiñen de color azul oscuro o negro con colágeno rojo y el fondo de color amarillo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Solución de tiosulfato de sodio