Learn More
Epredia™ Tinción para fibras elásticas Richard-Allan Scientific™, solución de tinción de Van Gieson
Demuestre la atrofia, el debilitamiento y la pérdida de tejido conjuntivo elástico con la tinción para fibras elásticas Epredia™ Richard-Allan Scientific™.
Marca: Epredia™ 88000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se basa en la técnica Verhoeff para fibras elásticas
- También se utiliza para identificar las rupturas, las fisuras y la reduplicación de laminillas elásticas que se producen en las enfermedades vasculares
- Las fibras elásticas se tiñen de color azul oscuro o negro con colágeno rojo y el fondo de color amarillo
Especificaciones
Solución de tiosulfato de sodio |
Título del producto
Epredia™ Tinción para fibras elásticas Richard-Allan Scientific™, solución de tinción de Van Gieson >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction