Learn More
Thermo Scientific™ Bucles de muestra Rheodyne™
Los bucles de muestras Rheodyne Thermo Scientific™ se utilizan con inyectores de muestras Rheodyne de acero inoxidable o PEEK biocompatible.
Marca:  Thermo Scientific™ 9055-027
174.83 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10321255
  • 176.00€ / cada uno
Descripción
Los bucles de muestras Rheodyne Thermo Scientific™ se utilizan con inyectores de muestras Rheodyne de acero inoxidable o PEEK biocompatible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Bucle de muestras
Modelos de inyector Rheodyne 9010/9725
0,76 mm
Para Rheodyne 9010/9725; 1 mL; 0,76 mm de diámetro interno
0,0762 mm (0,030 in)
1 mL
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Bucles de muestra Rheodyne™ > Para su uso con modelos de inyector Rheodyne 9010 y 9725; 1 mL; calibre de 0,76 mm (0,030 in)
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.