Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Systems
- Instrumentos de cromatografía líquida
- Componentes para HPLC individual y accesorios
- Accesorios para válvulas e inyectores de HPLC
- Thermo Scientific™ Bucles de muestra Rheodyne™
Thermo Scientific™ Bucles de muestra Rheodyne™
Código de producto. p-4522308| Código de producto. | Volumen (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Diámetro interior (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10455163 | 5 μl | Modelos de inyector Rheodyne 7010/7125 | 0,18 mm | cada uno |
| 10621334 | 10 μl | Modelos de inyector Rheodyne 7010/7125 | 0,30 mm | cada uno |
| 10100563 | 100 μl | Modelos de inyector Rheodyne 7010/7125 | 0,51 mm | cada uno |
| 10776524 | 200 μL | Modelos de inyector Rheodyne 7010/7125 | 0,76 mm | cada uno |
| 10682864 | 500 μl | Modelos de inyector Rheodyne 7010/7125 | 0,76 mm | cada uno |
| 10465173 | 5 mL | Modelos de inyector Rheodyne 7010/7125 | 1,0 mm | 1 PCS |
| 10344473 | 2 μl | Modelos del inyector Rheodyne 9725/9725i | 0,8 mm, 0,5 mm y 0,2 mm | cada uno |
| 10794794 | 5 μl | Modelos del inyector Rheodyne 7725/7725i | 0,18 mm | cada uno |
| 10766714 | 10 μl | Modelos del inyector Rheodyne 7725/7725i | 0,30 mm | cada uno |
| 10466113 | 20 μl | Modelos del inyector Rheodyne 7725/7725i | 0,30 mm | cada uno |
| 10620184 | 50 μl | Modelos del inyector Rheodyne 7725/7725i | 0,51 mm | cada uno |
| 10408104 | 5 μl | Inyector Rheodyne modelo 8125 | 0,20 mm | cada uno |
| 10678715 | 10 μl | Inyector Rheodyne modelo 8125 | 0,20 mm | cada uno |
| 10575625 | 20 μl | Inyector Rheodyne modelo 8125 | 0.25 mm | cada uno |
| 10147854 | 50 μl | Inyector Rheodyne modelo 8125 | 0,30 mm | cada uno |
| 10269364 | 5 μl | Modelos del inyector Rheodyne 9725/9725i | 0,18 mm | cada uno |
| 10219324 | 10 μl | Modelos del inyector Rheodyne 9725/9725i | 0,25 mm | cada uno |
| 10555615 | 20 μl | Modelos del inyector Rheodyne 9725/9725i | 0,25 mm | cada uno |
| 10311255 | 50 μl | Modelos del inyector Rheodyne 9725/9725i | 0,51 mm | cada uno |
| 10229414 | 100 μl | Modelos de inyector Rheodyne 9010/9725 | 0,51 mm | cada uno |
| 10651396 | 200 μL | Modelos de inyector Rheodyne 9010/9725 | 0,51 mm | cada uno |
| 10774057 | 500 μl | Modelos de inyector Rheodyne 9010/9725 | 0,76 mm | cada uno |
| 10321255 | 1 mL | Modelos de inyector Rheodyne 9010/9725 | 0,76 mm | cada uno |
| 10600636 | 5 mL | Modelos de inyector Rheodyne 9010/9725 | 0,76 mm | cada uno |
| 10582075 | 50 μl | Modelos de inyector Rheodyne 7010/7125 | 0,51 mm | cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Los bucles de muestras Rheodyne Thermo Scientific™ se utilizan con inyectores de muestras Rheodyne de acero inoxidable o PEEK biocompatible.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bucle de muestras |
| Descripción | Para Rheodyne 7010/7125; 5 uL; 0,18 mm de diámetro interno |
| Para utilizar con (equipo) | Modelos de inyector Rheodyne 7010/7125 |
| Diámetro interior (imperial) | 0,0762 mm (0,007 in) |
| Diámetro interior (métrico) | 0,18 mm |
| Volumen (métrico) | 5 μl |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.