Learn More
Thermo Scientific™ Bucles de muestra Rheodyne™
Los bucles de muestras Rheodyne Thermo Scientific™ se utilizan con inyectores de muestras Rheodyne de acero inoxidable o PEEK biocompatible.
Marca:  Thermo Scientific™ 9055-024
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10229414
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Los bucles de muestras Rheodyne Thermo Scientific™ se utilizan con inyectores de muestras Rheodyne de acero inoxidable o PEEK biocompatible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Bucle de muestras
Modelos de inyector Rheodyne 9010/9725
0,51 mm
Para Rheodyne 9010/9725; 100 µl; 0,51 mm de diámetro interior
0,020 in
100 μl
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Bucles de muestra Rheodyne™ > Para uso con modelos de inyector Rheodyne 9010 y 9725; 100 μl; diámetro interno de 0,51 mm (0,020 in)
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.