Learn More
3M™ Media máscara facial reutilizable y kit de filtro de partículas P3
Click to view available options
Modelo:
HF-3011
HF-3021
HF-3031
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Incluye 1 media máscara facial reutilizable 3M™, 1 filtro de partículas 3M™ PF10 P3 R D DT-1135E, 1 prefiltro 3M™ SC-6600 y 1 soporte de prefiltro 3M™ SC-6602
- Ofrece protección contra partículas P3
- Se suministra en una caja de almacenamiento útil y reutilizable
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Paquete de respiradores listo para su uso |
Tamaño | M |
Incluye | Media máscara facial reutilizable 3M™, filtro P3 y prefiltro |
Modelo | HF-3021 |
Cantidad | 10/Caja |
Título del producto
3M™ Media máscara facial reutilizable y kit de filtro de partículas P3 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido