Learn More
RETSCH Tamices de ensayo: malla 14 o superior
Código de producto. 10585062 Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1mm
106 μm
1,18mm
125 μm
1,4mm
150 μm
180 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
25mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10585062
Marca: RETSCH 60.150.000150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Acero inoxidable con gasa de alambre
Especificaciones
Fondo (imperial) 2 in
Fondo (métrico) 5,08cm
Tamaño de poro 150 μm
Tipo Tamiz de ensayo
Certificaciones/conformidad ASTM E11
Diámetro exterior (imperial) 8 in
Material Acero inoxidable
Estándar Tyler Malla 100
Estándar EE.UU. N.º 100
Para utilizar con (aplicación) Clínker de cemento, productos químicos, café, materiales de construcción, fertilizantes, rellenos, harinas, granos, polvos de metales, minerales, frutos secos, plásticos, arena, semillas, suelo, detergente en polvo, etc.
Mesh Material Acero inoxidable