Especificaciones
| Fondo (imperial) | 2 in |
| Fondo (métrico) | 5,08cm |
| Tamaño de poro | 20 μm |
| Tipo | Tamiz de ensayo |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E11 |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 in, 203 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Estándar Tyler | Malla 635 |
| Estándar EE.UU. | N.º 635 |
| Para utilizar con (aplicación) | Clínker de cemento, productos químicos, café, materiales de construcción, fertilizantes, rellenos, harinas, granos, polvos de metales, minerales, frutos secos, plásticos, arena, semillas, suelo, detergente en polvo, etc. |
| Mostrar más |