Learn More
RETSCH Tamices de ensayo: malla 14 o superior
Acero inoxidable con gasa de alambre
Marca:  RETSCH 60.150.000075
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10534682
  • 119.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Especificaciones
2 in
75 μm
ASTM E11
Acero inoxidable
N.º 200
Acero inoxidable
5,08cm
Tamiz de ensayo
8 in, 203 mm
Malla 200
Clínker de cemento, productos químicos, café, materiales de construcción, fertilizantes, rellenos, harinas, granos, polvos de metales, minerales, frutos secos, plásticos, arena, semillas, suelo, detergente en polvo, etc.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
RETSCH Tamices de ensayo: malla 14 o superior > Apertura nominal de 75 μm; estándar de EE. UU. N.º 200