Learn More
RETSCH Tamices de ensayo: malla 14 o superior
Acero inoxidable con gasa de alambre
Marca:  RETSCH 60.150.000425
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10278541
  • 119.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-09-2025
Especificaciones
2 in
425 μm
ASTM E11
Acero inoxidable
N.º 40
Acero inoxidable
5,08cm
Tamiz de ensayo
8 in, 203 mm
Malla 40
Clínker de cemento, productos químicos, café, materiales de construcción, fertilizantes, rellenos, harinas, granos, polvos de metales, minerales, frutos secos, plásticos, arena, semillas, suelo, detergente en polvo, etc.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
RETSCH Tamices de ensayo: malla 14 o superior > Abertura nominal de 425 μm; malla de 40