Learn More
RETSCH Tamices de ensayo: malla 14 o superior
Acero inoxidable con gasa de alambre
Marca: RETSCH 60.150.000106
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
2 in | |
106 μm | |
ASTM E11 | |
Acero inoxidable | |
N.º 140 | |
Acero inoxidable |
5,08cm | |
Tamiz de ensayo | |
8 in, 203 mm | |
Malla 140 | |
Clínker de cemento, productos químicos, café, materiales de construcción, fertilizantes, rellenos, harinas, granos, polvos de metales, minerales, frutos secos, plásticos, arena, semillas, suelo, detergente en polvo, etc. |
Título del producto
RETSCH Tamices de ensayo: malla 14 o superior > Abertura nominal de 106 μm; malla de 140
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido