Learn More
Gibco™ Resurge™ CD4 Supplement, without glucose and L-glutamine
A diverse set of fully chemically defined, animal origin–free and protein-free cell culture supplements, which help promote cell growth and boost protein production.
Marca:  Gibco™ 670023
7488.00 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16299911
  • 8320.00€ / 5 Kg
Fomente su progreso
Usar código promocional 24108 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
Formulación de suplemento químicamente definida para complementar una variedad de medios basales. Este suplemento se ha desarrollado utilizando varias estirpes celulares anfitrionas y en diversos sistemas de cultivo, incluidos matraces de agitación y biorreactores de sobremesa. Desarrollado para su uso en sistemas de cultivo de células de mamífero CHO y puede utilizarse como suplemento o como nutriente en sistemas de cultivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas
Polvo
Sin glutamina
Resurge™
Libre de material de origen animal
CHO
Cultivo de células de mamífero
Suplemento para medios
Frasco(s)
5 kg
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Gibco™ Resurge™ CD4 Supplement, without glucose and L-glutamine > Cantidad: 5 kg