Learn More
Gibco™ Resurge™ CD4 Supplement, without glucose and L-glutamine
A diverse set of fully chemically defined, animal origin–free and protein-free cell culture supplements, which help promote cell growth and boost protein production.
Marca:  Gibco™ 670022
1627.20 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16289911
  • 1808.00€ / 1 Kg
Fomente su progreso
Usar código promocional 24108 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
Formulación de suplemento químicamente definida para complementar una variedad de medios basales. Este suplemento se ha desarrollado utilizando varias estirpes celulares anfitrionas y en diversos sistemas de cultivo, incluidos matraces de agitación y biorreactores de sobremesa. Desarrollado para su uso en sistemas de cultivo de células de mamífero CHO y puede utilizarse como suplemento o como nutriente en sistemas de cultivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas
Polvo
Sin glutamina, Sin glucosa
Resurge™
Libre de material de origen animal
CHO
Cultivo de células de mamífero
Suplemento para medios
Frasco(s)
1 kg
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote3115971 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/01/2025 Catalog Number670022
Número de lote2557681 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2022 Catalog Number670022
Número de lote2459912 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/01/2022 Catalog Number670022
Número de lote670022-2458555 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/01/2022 Catalog Number670022
Número de lote2440160 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2021 Catalog Number670022
Promociones
Promociones
Título del producto
Gibco™ Resurge™ CD4 Supplement, without glucose and L-glutamine > Cantidad:1 kg