Learn More
Resorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-46-3 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
27.00€ - 483.00€
CAS | 108-46-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H6O2 |
Peso molecular (g/mol) | 110.11 |
Número MDL | MFCD00002269 |
Clave InChI | GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol |
PubChem CID | 5054 |
ChEBI | CHEBI:27810 |
Nombre IUPAC | benceno-1,3-diol |
SMILES | C1=CC(=CC(=C1)O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10149831
|
Thermo Scientific Acros
132290500 |
50 g | Frasco de plástico |
27.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10386870
|
Thermo Scientific Acros
132292500 |
250 g | Frasco de plástico |
80.50€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10702764
|
Thermo Scientific Acros
132290010 |
1 kg | Frasco de plástico |
129.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11924671
|
Thermo Scientific Acros
132290050 |
5 kg | Tambor de plástico |
483.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
108-46-3 | |
110.11 | |
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N | |
5054 | |
benceno-1,3-diol |
C6H6O2 | |
MFCD00002269 | |
resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol | |
CHEBI:27810 | |
C1=CC(=CC(=C1)O)O |
Especificaciones
Resorcinol | |
108-46-3 | |
De incoloro a amarillo | |
127°C | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00002269 | |
15,8276 | |
Solubility in water: 140 g/100 mL. Other solubilities: freely soluble in ether, glycerol, soluble in benzene and amyl alcohol, slightly soluble in chloroform | |
C1=CC(=CC(=C1)O)O | |
110.11 | |
CHEBI:27810 | |
98% |
98% | |
109.0°C to 111.0°C | |
281.0°C | |
Auténtico | |
C6H6O2 | |
06,II,802 | |
resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol | |
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N | |
benceno-1,3-diol | |
5054 | |
110.11 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Nocivo en caso de ingestión.
GHS P Statement:
Avoid release to the environment.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 203-585-2
missing translation for 'rtecsNumber' : VG9625000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Resorcinol
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.