Learn More
Resorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10149831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
5 Kg
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10149831 50 g Frasco de plástico 50 g
10386870 250 g Frasco de plástico 250 g
10702764 1 kg Frasco de plástico 1 KG
11924671 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10149831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132290500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-46-3 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-46-3
Fórmula molecular C6H6O2
Peso molecular (g/mol) 110.11
Número MDL MFCD00002269
Clave InChI GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
Nombre IUPAC benceno-1,3-diol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resorcinol
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 109.0°C to 111.0°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 281.0°C
Temperatura de inflamación 127°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 50 g
Beilstein 06,II,802
Índice Merck 15,8276
Información de solubilidad Solubility in water: 140 g/100 mL. Other solubilities: freely soluble in ether, glycerol, soluble in benzene and amyl alcohol, slightly soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Resorcinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.