Learn More
Eppendorf™ Pipetas multicanal Research™ Plus con espaciado ajustable de puntas Move It™ Código de producto.: 16605625
En stock
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1615.00€
    1593.00€ / cada uno
    Ahorro 22.00€
    1% Descuento
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Eppendorf™ Pipetas multicanal Research™ Plus con espaciado ajustable de puntas Move It™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16605625 Tienda Eppendorf Productos
De 120 µl a 1.200 µl, 4, cada uno
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 a 100 μL
De 1 a 20 μl
De 120 µl a 1.200 µl
De 30 a 300 μl
Número de canales:
4
6
8
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16605625
Marca: Eppendorf™ 3125000184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1615.00€
    1593.00€ / cada uno
    Ahorro 22.00€
    1% Descuento
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Permite cambiar de formato fácilmente con un ahorro de tiempo del 70 % en comparación con las pipetas monocanal.El diseño único y sin tubos es esterilizable en autoclave para reducir el riesgo de contaminación y mejorar la integridad de las muestras.
  • Las pipetas con cámara de aire de volumen variable y espaciado ajustable de puntas están disponibles con 4, 6, 8 y 12 canales
  • Elija entre pipetas multicanal con espaciado ajustable de puntas mecánicas (Research™ plus) o electrónicas (Xplorer™ plus)
  • Para placas (de 12, 24, 48, 96 y 384 pocillos), tubos (de 1,5 y 2 ml) y geles de agarosa
  • El espaciado de puntas se puede ajustar en cualquier punto entre 4,5 y 33 mm, dependiendo de la variante de pipeta
  • Control del espaciado entre las puntas para pasar de forma rápida del formato de origen al de destino y viceversa
  • Mando de ajuste manual para cambiar de formato suavemente y sin vibraciones, y realizar transferencias de líquidos sin goteo
  • Cabezal de pipeta con giro de 360° para una lectura cómoda de la pantalla y una identificación rápida de los parámetros
  • El sistema sin tubos es seguro y fiable
  • La pipeta con un equilibrio óptimo reduce la fatiga de las manos para un funcionamiento sin esfuerzo
  • Esterilizable en autoclave para la seguridad del usuario y de las muestras (dispositivo completo solo en los modelos Research™ plus y parte inferior en Xplorer™ plus)
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • No tóxico
    • Energía renovable
    • Seguro para la capa de Ozono
    • Sin sustancias que dañen al medioambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado específico de lote
Puntas compatibles Puntas universales, epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384
Descripción Distancia entre conos: 9 mm
Espaciado de las puntas ajustable Sí
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Verde oscuro
Para utilizar con Air-Cushion
Número de canales 4
Línea de productos Research™ Plus™
Tipo Pipeta mecánica
Volumen (métrico) De 120 µl a 1.200 µl
Para utilizar con (equipo) Cojín de aire
Incluye Without Box
Mostrar más Mostrar menos
  • Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
  • Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
Título del producto
Eppendorf™ Pipetas multicanal Research™ Plus con espaciado ajustable de puntas Move It™ >