Learn More
Metales refractarios, solución estándar plasmática, Specpure™, Al, B, Cr, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, V, W, Zr a 100 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
247.00€ - 634.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Refractory Metals plasma standard solution |
---|---|
Nombre de nota | Al, B, Cr, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, V, W, Zr at 100μg/mL |
Forma física | Líquido |
Número MDL | MFCD00151265 |
Número UN | UN3264 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11319808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044270.AE |
100 mL |
247.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11450700
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044270.AP |
500 mL |
634.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Refractory Metals plasma standard solution | |
Líquido | |
UN3264 |
Al, B, Cr, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, V, W, Zr at 100μg/mL | |
MFCD00151265 | |
Specpure™ |
Seguridad y manipulación
Nocivo en caso de inhalación, Puede ser corrosivo para los metales, Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
Toxicidad aguda (category 4), Sustancias/mezclas corrosivas para los metales (category 1), Corrosión o irritación cutáneas (category 1)
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:CORROSIVO LÍQUIDO, ACÍDICO, INORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes