Learn More
Metales refractarios, solución estándar plasmática, Specpure™, Al, B, Cr, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, V, W, Zr a 100 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319808
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319808 100 mL 100 ml
11450700 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044270.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Refractory Metals plasma standard solution
Nombre de nota Al, B, Cr, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, V, W, Zr at 100μg/mL
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00151265
Número UN UN3264
Cantidad 100 mL
Grado Specpure