Learn More
Brady™ Cinta reflectante, cinta retrorreflectante
Marca:  Brady™ 042062
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12860600
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
Clase 1, Reglamento Fed. L-S– 300
Acrílico, Permanente
Gloss
Cinta retrorreflectante
HandiMark
1 rollo
14,29 kg/cm (20 lb/in)
10 m
Cinta retrorreflectante HandiMark
Plata
Cinta reflectante
Identificación de postes y pedestales en exteriores y escaneado a larga distancia en interiores de gradillas y estantes donde la alta visibilidad es fundamental.
100 unidades Gardner
De -40 °C a +70 °C
0,034 mm
25 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Brady™ Cinta reflectante, cinta retrorreflectante > Color: plateado; dimensiones (L x An): 10 m x 25 mm