Learn More
Brady™ Cinta reflectante, cinta retrorreflectante
Código de producto. p-8001663
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
Anchura (métrico):
25 mm
50 mm
Color:
Amarillo
Naranja
Plata
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Color unitSize
12860590 10 m 25 mm Naranja cada uno
12870590 15 m 50 mm Naranja cada uno
12870600 10 m 50 mm Plata cada uno
12860600 10 m 25 mm Plata cada uno
12810610 10 m 25 mm Amarillo cada uno
5 options
Código de producto. 12860590
Marca: Brady™ 042066
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase 1, Reglamento Fed. L-S– 300
Descripción Cinta retrorreflectante HandiMark
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Naranja
Acabado Gloss
Material Cinta reflectante
Tipo de producto Cinta retrorreflectante
Para utilizar con (aplicación) Identificación de postes y pedestales en exteriores y escaneado a larga distancia en interiores de gradillas y estantes donde la alta visibilidad es fundamental.
Para utilizar con (equipo) HandiMark
Satinado 100 unidades Gardner
Cantidad 1 rollo
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Resistencia a la tracción 14,29 kg/cm (10 lb/in)
Grosor (métrico) 0,034 mm
Longitud (métrico) 10 m
Anchura (métrico) 25 mm