Learn More
enQuireBio™ Recombinant Toxoplasma Gondii T. gondii MIC-3 Protein
Código de producto. p-7151567
100 μg, 100 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
A cDNA sequence encoding the T. gondii MIC-3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Toxoplasma Gondii T. gondii MIC-3 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Toxoplasma Gondii
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón 50mM Tris-HCl pH 8.0, 1.5M urea and 50% glycerol.
Grado de pureza o calidad Toxoplasma protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Toxoplasma Gondii T. gondii MIC-3 Protein >