Learn More
R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 Spike S2 Subunit His-tag Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
Descripción
Bioassay data are not available.
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | YP_009724390.1 |
Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
ID de gen (Entrez) | 43740568 |
Peso molecular | M.W.-observed: 65-75 kDa, under reducing conditions, M.W.-theoretical: 60 kDa |
Cantidad | 100 μg |
Fuente | Trichoplusia ni, T. ni (baculovirus)-derived sars-cov-2 Spike S2 Subunit protein Ser686-Lys1211, with a C-terminal 6-His tag |
Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
Concentración de endotoxinas | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
Alias de gen | COVID-19, S2 protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Spike, Spike glycoprotein Subunit 2, spike protein, Spike protein S2, structural protein, surface glycoprotein |
Mostrar más |
Título del producto
R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 Spike S2 Subunit His-tag Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido