missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit His-tag Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
Descripción
Measured by its binding ability in a functional ELISA with Recombinant Human ACE-2 His-tag (Catalog # 933-ZN ).
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | YP_009724390.1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| Peso molecular | M.W.-observed: 106-121 kDa, under reducing conditions, M.W.-theoretical: 75 kDa |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived sars-cov-2 Spike S1 Subunit protein Val16-Pro681, with a C-terminal 6-His tag |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentración de endotoxinas | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Alias de gen | SARS-CoV-2 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit His-tag Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido

