missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 Spike RBD His-tag Protein Código de producto.: 18746886

R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 Spike RBD His-tag Protein

Código de producto. 18746886
100 μg, 100 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18746886

Marca: R&D Systems™ 10523CV100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Tn5 Insect Cell Expressed, High ACE-2 Binding

Measured by its binding ability in a functional ELISA with Recombinant Human ACE-2 His-tag (Catalog # 933-ZN ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso YP_009724390.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
ID de gen (Entrez) 43740568
Peso molecular M.W.-observed: 26-32 kDa, under reducing conditions, M.W.-theoretical: 26 kDa
Cantidad 100 μg
Fuente Trichoplusia ni, T. ni (baculovirus)-derived sars-cov-2 Spike RBD protein Arg319-Phe541, with a C-terminal 6-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen 2019-nCoV Peplomer protein, 2019-nCoV S Protein, 2019-nCoV Spike, COVID-19 Spike, E2, Human coronavirus spike glycoprotein, Peplomer protein, S glycoprotein, S protein, SARS-CoV-2, SARS-COV-2 E2, SARS-COV-2 Peplomer protein, SARS-COV-2 S protein, SARS-COV-2 Spike glycoprotein, SARSCOV2 Spike protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Spike Protein, Spike, Spike glycoprotein, Spike S1, Spike S1 RBD, surface glycoprotein
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión SARS-CoV-2 Spike RBD
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 Spike RBD His-tag Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado