Learn More
R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 Spike RBD His-tag Protein
Tn5 Insect Cell Expressed, High ACE-2 Binding
Marca:  R&D Systems™ 10523-CV-01M
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18716436
  • 5710.00€ / 1 miligramo
Descripción
Measured by its binding ability in a functional ELISA with Recombinant Human ACE-2 His-tag (Catalog # 933-ZN ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 Spike RBD His-tag Protein > 1 mg