Learn More
R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 P.1 Spike GCN4-IZ His-tag Protein
Gamma Variant (Brazil)
Marca:  R&D Systems™ 10795-CV-100
Código de producto. 18758856
  • 624.00€ / 100 microgramos
Descripción
Measured by its binding ability in a functional ELISA with Recombinant Human ACE-2 His-tag (Catalog # 933-ZN ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 P.1 Spike GCN4-IZ His-tag Protein > 100 μg