Learn More
enQuireBio™ Recombinant Salmonella Typhi S. Typhi OMP Protein
Código de producto. 15913399
100 μg, 100 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
A cDNA sequence encoding the S. Typhi OMP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Salmonella Typhi S. Typhi OMP Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Salmonella Typhi
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Tampón Sterile Filtered solution containing 10mM Tris-HCl, 1mM EDTA and 50mM arginine.
Grado de pureza o calidad Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Salmonella Typhi S. Typhi OMP Protein >