Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae SPT15 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) SPT15, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Nombre S. cerevisiae SPT15 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SPT15
Longitud de la proteína Full Length
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16095660
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6764-YE-100UG
100 μg
1100.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16035670
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6764-YE-500UG
500 μg
2650.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16005670
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6764-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16025670
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6764-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16045670
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6764-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16015670
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6764-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
S. cerevisiae SPT15 Protein
Not determined.
Full Length
S. cerevisiae
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Research Use Only
SPT15
Recombinant Protein
Yeast
ADEERLKEFK EANKIVFDPN TRQVWENQNR DGTKPATTFQ SEEDIKRAAP ESEKDTSATS GIVPTLQNIV ATVTLGCRLD LKTVALHARN AEYNPKRFAA VIMRIREPKT TALIFASGKM VVTGAKSEDD SKLASRKYAR IIQKIGFAAK FTDFKIQNIV GSCDVKFPIR LEGLAFSHGT FSSYEPELFP GLIYRMVKPK IVLLIFVSGK IVLTGAKQRE EIYQAFEAIY PVLSEFRKM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.