Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae SPT15 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) SPT15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6764-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16015670
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
S. cerevisiae SPT15 Protein
Research Use Only
SPT15
Recombinant Protein
Yeast
ADEERLKEFK EANKIVFDPN TRQVWENQNR DGTKPATTFQ SEEDIKRAAP ESEKDTSATS GIVPTLQNIV ATVTLGCRLD LKTVALHARN AEYNPKRFAA VIMRIREPKT TALIFASGKM VVTGAKSEDD SKLASRKYAR IIQKIGFAAK FTDFKIQNIV GSCDVKFPIR LEGLAFSHGT FSSYEPELFP GLIYRMVKPK IVLLIFVSGK IVLTGAKQRE EIYQAFEAIY PVLSEFRKM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not determined.
Full Length
S. cerevisiae
His
Tris-based buffer, 50% glycerol