Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Dipeptidyl aminopeptidase A Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Dipeptidyl aminopeptidase A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP7196-ec-1mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_014862.3 | |
S. cerevisiae Dipeptidyl aminopeptidase A Protein | |
Research Use Only | |
STE13 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSASTHSHKR KNSHLFPQRK SSNSSMDKPF FPNNDSVANT DPQSNENGHT INEIRPTEAT IDVTDVPQTP FLQEQYSMRP RRESFQFNDI ENQHHTHSFF SVNKFNRRWG EWSLPEKRS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
854394 | |
1 mg | |
Not determined. | |
Cytoplasmic Domain | |
S. cerevisiae | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Dipeptidyl aminopeptidase A Protein > 1mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido