Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Cystathionine beta-lyase Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Cystathionine beta-lyase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_011331.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 852691 |
Nombre | S. cerevisiae Cystathionine beta-lyase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16007820
|
enQuireBio™
QP7238-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16047820
|
enQuireBio™
QP7238-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16097810
|
enQuireBio™
QP7238-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16027820
|
enQuireBio™
QP7238-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16037820
|
enQuireBio™
QP7238-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16017820
|
enQuireBio™
QP7238-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_011331.3 | |
S. cerevisiae Cystathionine beta-lyase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. cerevisiae | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
852691 | |
Research Use Only | |
STR3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPIKRLDTVV VNTGSQNDQH SASVPPVYLS TTFKVDLNNE DAQNYDYSRS GNPTRSVLQH QIGKLYRVPQ ENVLAVSSGM TALDVILRGL VLLNGTDNHT PTIIAGDDLY GGTQRLLNFF KQQSHAVSVH VDTSDFEKFK TVFQSLDKVD CVLLESPTNP LCKVVDIPRI LRFVKCISPD TTVVVDNTMM SGLNCNPLQL NPGCDVVYES ATKYLNGHHD LMGGVIISKT PEIASKLYFV INSTGAGLSP MDSWLLVRGL KTLGVRLYQQ QRNAMILAHW LENSCGFKPT RTNKATKTRF VGLRSNPDFK LHKSFNNGPG AVLSFETGSF EHSKRLVSSK KLSIWAVTVS FGCVNSLLSM PCKMSHASID PELRKERDFP EDLVRLCCGI ENIVDLKKDL LAAMVDADII EVRENGKYLF NKLNKNLAVN TTIDDLHKPL SIYEEFYNQD LIRKDSELNI KSSKL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Cystathionine beta-lyase Protein