Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Staphylococcal secretory antigen ssaA2 Protein Código de producto.: 16092161
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Staphylococcal secretory antigen ssaA2 Protein
Código de producto. p-7154695
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16092161
Marca: enQuireBio™ QP8015ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain Mu50 / ATCC 700699) Staphylococcal secretory antigen ssaA2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_000717381.1
Nombre S. aureus Staphylococcal secretory antigen ssaA2 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ssaA2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. aureus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia SEQDNYGYNP NDPTSYSYTY TIDAQGNYHY TWKGNWHPSQ LNQDNGYYSY YYYNGYNNYN NYNNGYSYNN YSRYNNYSNN NQSYNYNNYN SYNTNSYRTG GLGASYSTSS NNVQVTTTMA PSSNGRSISS GYTSGRNLYT SGQCTYYVFD RVGGKIGSTW GNASNWANAA ARAGYTVNNT PKAGAIMQTT QGAYGHVAYV ESVNSNGSVR VSEMNYGYGP GVVTSRTISA SQAAGYNFIH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Staphylococcal secretory antigen ssaA2 Protein >