Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Staphylococcal secretory antigen ssaA1 Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain COL) Staphylococcal secretory antigen ssaA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_000725225.1 |
---|---|
Nombre | S. aureus Staphylococcal secretory antigen ssaA1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | ssaA1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16048741
|
enQuireBio™
QP9791-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16088741
|
enQuireBio™
QP9791-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16058741
|
enQuireBio™
QP9791-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078741
|
enQuireBio™
QP9791-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16098741
|
enQuireBio™
QP9791-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16068741
|
enQuireBio™
QP9791-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
WP_000725225.1 | |
Research Use Only | |
ssaA1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AEQNNNGYNS NDAQSYSYTY TIDAQGNYHY TWTGNWNPSQ LTQNNTYYYN NYNTYSYNNA SYNNYYNHSY QYNNYTNNSQ TATNNYYTGG SGASYSTTSN NVHVTTTAAP SSNGRSISNG YASGSNLYTS GQCTYYVFDR VGGKIGSTWG NASNWANAAA SSGYTVNNTP KVGAIMQTTQ GYYGHVAYVE GVNSNGSVRV SEMNYGHGAG VVTSRTISAN QAGSYNFIH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
S. aureus Staphylococcal secretory antigen ssaA1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. aureus | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |