Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Staphylococcal secretory antigen ssaA1 Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain COL) Staphylococcal secretory antigen ssaA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9791-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16068741
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_000725225.1
1 mg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
S. aureus Staphylococcal secretory antigen ssaA1 Protein
Research Use Only
ssaA1
Recombinant Protein
Yeast
AEQNNNGYNS NDAQSYSYTY TIDAQGNYHY TWTGNWNPSQ LTQNNTYYYN NYNTYSYNNA SYNNYYNHSY QYNNYTNNSQ TATNNYYTGG SGASYSTTSN NVHVTTTAAP SSNGRSISNG YASGSNLYTS GQCTYYVFDR VGGKIGSTWG NASNWANAAA SSGYTVNNTP KVGAIMQTTQ GYYGHVAYVE GVNSNGSVRV SEMNYGHGAG VVTSRTISAN QAGSYNFIH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.