Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Staphopain B Protein Código de producto.: 16012211
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Staphopain B Protein
Código de producto. p-7154702
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16012211
Marca: enQuireBio™ QP8022ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Staphopain B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_001088793.1
Nombre S. aureus Staphopain B Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen sspB
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. aureus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia DQVQYENTLK NFKIREQQFD NSWCAGFSMA ALLNATKNTD TYNAHDIMRT LYPEVSEQDL PNCATFPNQM IEYGKSQGRD IHYQEGVPSY NQVDQLTKDN VGIMILAQSV SQNPNDPHLG HALAVVGNAK INDQEKLIYW NPWDTELSIQ DADSSLLHLS FNRDYNWYGS MIGY
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Staphopain B Protein >