Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Prostatic Acid Phosphatase / ACPP Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain Mu50 / ATCC 700699) Prostatic Acid Phosphatase / ACPP, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_000426914.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 31213993 |
Nombre | S. aureus Prostatic Acid Phosphatase / ACPP Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16063120
|
enQuireBio™
QP6412-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16083120
|
enQuireBio™
QP6412-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16073120
|
enQuireBio™
QP6412-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16093120
|
enQuireBio™
QP6412-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16003130
|
enQuireBio™
QP6412-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16013130
|
enQuireBio™
QP6412-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
WP_000426914.1 | |
S. aureus Prostatic Acid Phosphatase / ACPP Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. aureus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
31213993 | |
Research Use Only | |
acpP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MENFDKVKDI IVDRLGVDAD KVTEDASFKD DLGADSLDIA ELVMELEDEF GTEIPDEEAE KINTVGDAVK FINSLEK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |