Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Prostatic Acid Phosphatase / ACPP Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain Mu50 / ATCC 700699) Prostatic Acid Phosphatase / ACPP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6412-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16093120
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_000426914.1
S. aureus Prostatic Acid Phosphatase / ACPP Protein
Research Use Only
acpP
Recombinant Protein
E. coli
MENFDKVKDI IVDRLGVDAD KVTEDASFKD DLGADSLDIA ELVMELEDEF GTEIPDEEAE KINTVGDAVK FINSLEK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
31213993
200 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol