Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Peptide deformylase Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Peptide deformylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 4075.00€
Especificaciones
Número de acceso WP_000957037.1
Nombre S. aureus Peptide deformylase Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen def
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16063590
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6478-YE-100UG
100 μg
1100.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
16083590
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6478-YE-1MG
1 mg
4075.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
16073590
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6478-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16093590
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6478-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16003600
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6478-YE-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16013600
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6478-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
WP_000957037.1
Research Use Only
def
Recombinant Protein
Yeast
MLTMKDIIRD GHPTLRQKAA ELELPLTKEE KETLIAMREF LVNSQDEEIA KRYGLRSGVG LAAPQINISK RMIAVLIPDD GSGKSYDYML VNPKIVSHSV QEAYLPTGEG CLSVDDNVAG LVHRHNRITI KAKDIEGNDI QLRLKGYPAI VFQHEIDHLN GVMFYDHIDK NHPLQPHTDA VEV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
S. aureus Peptide deformylase Protein
Not determined.
Full Length
S. aureus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol