Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Peptide deformylase Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Peptide deformylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6478-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16093590
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_000957037.1
200 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
S. aureus Peptide deformylase Protein
Research Use Only
def
Recombinant Protein
Yeast
MLTMKDIIRD GHPTLRQKAA ELELPLTKEE KETLIAMREF LVNSQDEEIA KRYGLRSGVG LAAPQINISK RMIAVLIPDD GSGKSYDYML VNPKIVSHSV QEAYLPTGEG CLSVDDNVAG LVHRHNRITI KAKDIEGNDI QLRLKGYPAI VFQHEIDHLN GVMFYDHIDK NHPLQPHTDA VEV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.