missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant S. aureus Peptide deformylase Protein

A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Peptide deformylase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6478-ye-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16003600

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

WP_000957037.1
500 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
S. aureus Peptide deformylase Protein
Research Use Only
def
Recombinant Protein
Yeast
MLTMKDIIRD GHPTLRQKAA ELELPLTKEE KETLIAMREF LVNSQDEEIA KRYGLRSGVG LAAPQINISK RMIAVLIPDD GSGKSYDYML VNPKIVSHSV QEAYLPTGEG CLSVDDNVAG LVHRHNRITI KAKDIEGNDI QLRLKGYPAI VFQHEIDHLN GVMFYDHIDK NHPLQPHTDA VEV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales