Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Peptide deformylase Protein
Código de producto. p-7153248
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Peptide deformylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_000957037.1
Nombre S. aureus Peptide deformylase Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen def
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. aureus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MLTMKDIIRD GHPTLRQKAA ELELPLTKEE KETLIAMREF LVNSQDEEIA KRYGLRSGVG LAAPQINISK RMIAVLIPDD GSGKSYDYML VNPKIVSHSV QEAYLPTGEG CLSVDDNVAG LVHRHNRITI KAKDIEGNDI QLRLKGYPAI VFQHEIDHLN GVMFYDHIDK NHPLQPHTDA VEV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Peptide deformylase Protein >