Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Iron-regulated surface determinant protein 1
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | WP_001041586.1 |
Nombre | S. aureus Iron-regulated surface determinant protein 1 |
Cantidad | 1 mg |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | isdB |
Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | S. aureus |
Especie | E. coli |
Mostrar más |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Iron-regulated surface determinant protein 1 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido