Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Holo-[acyl-carrier-protein] synthase Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain MRSA252) Holo-[acyl-carrier-protein] synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7737-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16070511
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_000581197.1
50 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
S. aureus Holo-[acyl-carrier-protein] synthase Protein
Research Use Only
acpS
Recombinant Protein
E. coli
MIHGIGVDLI EIDRIKVLYS KQPKLVERIL TKNEQHKFNN FTHEQRKIEF LAGRFATKEA FSKALGTGLG KHVAFNDIDC YNDELGKPKI DYEGFIVHVS ISHTEHYAMS QVVLEKSAF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.