Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus fabF Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain COL) fabF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP7667-ec-1mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
WP_000081240.1 | |
S. aureus fabF Protein | |
Research Use Only | |
fabF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSQNKRVVIT GMGALSPIGN DVKTTWENAL KGVNGIDKIT RIDTEPYSVH LAGELKNFNI EDHIDKKEAR RMDRFTQYAI VAAREAVKDA QLDINENTAD RIGVWIGSGI GGMETFEIAH KQLMDKGPRR VSPFFVPMLI PDMATGQVSI DLGAKGPNGA TVTACATGTN SIGEAFKIVQ RGDADAMITG GTEAPITHMA IAGFSASRAL STNDDIETAC RPFQEGRDGF VMGEGAGILV IESLESAQAR GANIYAEIVG YGTTGDAYHI TAPAPEGEGG SRAMQAAMDD AGIEPKDVQY LNAHGTSTPV GDLNEVKAIK NTFGEAAKHL KVSSTKSMTG HLLGATGGIE AIFSALSIKD SKVAPTIHAV TPDPECDLDI VPNEAQDLDI TYAMSNSLGF GGHNAVLVFK KFEA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
31213734 | |
1 mg | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. aureus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant S. aureus fabF Protein > 1mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido