missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant S. aureus Enterotoxin type B Protein

A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Enterotoxin type B, was expressed in the hosts and tags indicated.

352.00€ - 3175.00€

Especificaciones

Nombre S. aureus Enterotoxin type B Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Etiqueta de proteína His
Especie del huésped Yeast
reactividad cruzada S. aureus
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16088330
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7344-YE-100UG
100 μg
1090.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-08-2022
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16028340
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7344-YE-500UG
500 μg
2625.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-08-2022
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16098330
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7344-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16018340
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7344-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16038340
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7344-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16008340
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7344-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

S. aureus Enterotoxin type B Protein
His
S. aureus
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
WP_000278085.1
Recombinant Protein
Yeast
ESQPDPKPDE LHKSSKFTGL MENMKVLYDD NHVSAINVKS IDQFLYFDLI YSIKDTKLGN YDNVRVEFKN KDLADKYKDK YVDVFGANYY YQCYFSKKTN DINSHQTDKR KTCMYGGVTE HNGNQLDKYR SITVRVFEDG KNLLSFDVQT NKKKVTAQEL DYLTRHYLVK NKKLYEFNNS PYETGYIKFI ENENSFWYDM MPAPGDKFDQ SKYLMMYNDN KMVDSKDVKI EVYLTTKKK
31213656
entB
SDS
Product Certifications