Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Enterotoxin type B Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Enterotoxin type B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7344-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16008340
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_000278085.1
S. aureus Enterotoxin type B Protein
Research Use Only
entB
Recombinant Protein
Yeast
ESQPDPKPDE LHKSSKFTGL MENMKVLYDD NHVSAINVKS IDQFLYFDLI YSIKDTKLGN YDNVRVEFKN KDLADKYKDK YVDVFGANYY YQCYFSKKTN DINSHQTDKR KTCMYGGVTE HNGNQLDKYR SITVRVFEDG KNLLSFDVQT NKKKVTAQEL DYLTRHYLVK NKKLYEFNNS PYETGYIKFI ENENSFWYDM MPAPGDKFDQ SKYLMMYNDN KMVDSKDVKI EVYLTTKKK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
31213656
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
S. aureus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol