missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant S. aureus Enterotoxin type B Protein

A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Enterotoxin type B, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7344-ye-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16038340

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

WP_000278085.1
S. aureus Enterotoxin type B Protein
Research Use Only
entB
Recombinant Protein
Yeast
ESQPDPKPDE LHKSSKFTGL MENMKVLYDD NHVSAINVKS IDQFLYFDLI YSIKDTKLGN YDNVRVEFKN KDLADKYKDK YVDVFGANYY YQCYFSKKTN DINSHQTDKR KTCMYGGVTE HNGNQLDKYR SITVRVFEDG KNLLSFDVQT NKKKVTAQEL DYLTRHYLVK NKKLYEFNNS PYETGYIKFI ENENSFWYDM MPAPGDKFDQ SKYLMMYNDN KMVDSKDVKI EVYLTTKKK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
31213656
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
S. aureus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales