Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rotavirus A Outer capsid glycoprotein VP7 Protein
A DNA sequence encoding the Rotavirus A (strain Human/United Kingdom/ST3/1975 G4-P2A[6]-I1-R1-C1-M1-A1-N1-T1-E1-H1) (RV-A) (Rotavirus A (strain St. Thomas 3)) Rotavirus A Outer capsid glycoprotein VP7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP7021-1mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Rotavirus A Outer capsid glycoprotein VP7 Protein | |
Research Use Only | |
Full Length | |
Rotavirus | |
His-B2M | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1 mg | |
Not determined. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QNYGINLPIT GSMDTAYANS TQDNNFLFST LCLYYPSEAP TQISDTEWKD TLSQLFLTKG WPTGSVYFNE YSNVLEFSID PKLYCDYNVV LIRFVSGEEL DISELADLIL NEWLCNPMDI TLYYYQQTGE ANKWISMGSS CTVKVCPLNT QTLGIGCQTT NTATFETVAD SEKLAIIDVV DSVNHKLNIT STTCTIRNCN KLGPRENVAI IQVGGSNILD ITADPTTSPQ TERMMRVNWK KWWQVFYTVV DYINQIVQVM SKRSRSLDSS SFYYRV | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rotavirus A Outer capsid glycoprotein VP7 Protein > 1mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido