Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rotavirus A Outer capsid glycoprotein VP7 Protein Código de producto.: 16047080
enQuireBio™ Recombinant Rotavirus A Outer capsid glycoprotein VP7 Protein
Código de producto. 16047080
500 μg, 500 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16047080
Marca: enQuireBio™ QP7021500ug
A DNA sequence encoding the Rotavirus A (strain Human/United Kingdom/ST3/1975 G4-P2A[6]-I1-R1-C1-M1-A1-N1-T1-E1-H1) (RV-A) (Rotavirus A (strain St. Thomas 3)) Rotavirus A Outer capsid glycoprotein VP7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Rotavirus A Outer capsid glycoprotein VP7 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rotavirus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-B2M
Secuencia QNYGINLPIT GSMDTAYANS TQDNNFLFST LCLYYPSEAP TQISDTEWKD TLSQLFLTKG WPTGSVYFNE YSNVLEFSID PKLYCDYNVV LIRFVSGEEL DISELADLIL NEWLCNPMDI TLYYYQQTGE ANKWISMGSS CTVKVCPLNT QTLGIGCQTT NTATFETVAD SEKLAIIDVV DSVNHKLNIT STTCTIRNCN KLGPRENVAI IQVGGSNILD ITADPTTSPQ TERMMRVNWK KWWQVFYTVV DYINQIVQVM SKRSRSLDSS SFYYRV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rotavirus A Outer capsid glycoprotein VP7 Protein >