Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rotavirus A Intermed. capsid protein VP6 Protein
A DNA sequence encoding the Rotavirus A (strain Human/United Kingdom/ST3/1975 G4-P2A[6]-I1-R1-C1-M1-A1-N1-T1-E1-H1) (RV-A) (Rotavirus A (strain St. Thomas 3)) Rotavirus A Intermed. capsid protein VP6, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Nombre | Rotavirus A Intermed. capsid protein VP6 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Longitud de la proteína | Full Length |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16049090
|
enQuireBio™
QP7509-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16089090
|
enQuireBio™
QP7509-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16059090
|
enQuireBio™
QP7509-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16079090
|
enQuireBio™
QP7509-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16099090
|
enQuireBio™
QP7509-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16069090
|
enQuireBio™
QP7509-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Rotavirus A Intermed. capsid protein VP6 Protein | |
Not determined. | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MEVLYSLSKT LKDARDKIVE GTLYSNVSDL IQQFNQMIVT MNGNDFQTGG IGNLPIRNWT FDFGLLGTTL LNLDANYVET ARTTIEYFID FIDNVCMDEM ARESQRNGVA PQSEALRKLA GIKFKRINFN NSSEYIENWN LQNRRQRTGF VFHKPNIFPY SASFTLNRSQ PMHDNLMGTM WLNAGSEIQV AGFDYSCALN APANIQQFEH IVQLRRALTT ATITLLPDAE RFSFPRVINS ADGATTWFFN PIILRPNNVE VEFLLNGQII NTYQARFGTI IARNFDTIRL SFQLMRPPNM TPAVNALFPQ AQPFQHHATV GLTLRIESAV CESVLADANE TLLANVTAVR QEYAIPVGPV FPPGMNWTEL ITNYSPSRED NLQRVFTVAS IRSMLIK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Full Length | |
Rotavirus | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |